7-Benzyloxyindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H25776.14
H25776.06
H25776.03
H25776.14EA
154
EUR
H25776.14
H25776.06
H25776.03
7-Benzyloxyindol ≥98%
7-Benzyloxyindol
Purity: 98%
CAS No.: 20289-27-4
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 70-74°
MDL No.: MFCD00037974
Formel:
C₁₅H₁₃NO Schmelzpunkt: 70…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037974 CAS-Nummer: 20289-27-4 |