7-Benzyloxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
7-(Benzyloxy)-1H-indole
IN-0058-5G
IN-0058-25G
IN-0058-1G
COBBIN-0058-5GEA
102
EUR
COBBIN-0058-5G
COBBIN-0058-25G
COBBIN-0058-1G
7-Benzyloxyindol
7-Benzyloxyindol
Formel:
C₁₅H₁₃NO Molecular Weight: 223,27 g/mol |
MDL:
MFCD00037974 CAS-Nummer: 20289-27-4 |