1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
69230-25G-F
69230-5G-F
SIAL69230-25G-FEA
134
EUR
SIAL69230-25G-F
SIAL69230-5G-F
1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate
Formel:
C₁₂H₂₃F₆N₂P Molecular Weight: 340,29 g/mol |
MDL:
MFCD06798203 CAS-Nummer: 304680-36-2 |