1-Butyl-3-methylimidazoliumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: [BMIM] [OctSO4]
75059-50G-F 75059-5G-F
SIAL75059-50G-FEA 359 EUR
SIAL75059-50G-F SIAL75059-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate
Formel: C₁₆H₃₂N₂O₄S
Molecular Weight: 348.51 g/mol
MDL: MFCD03788914
CAS-Nummer: 445473-58-5