Lithiumchlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Lithium chloride xhydrate, Hydrochloric acid lithium salt hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298328-100G 298328-25G
SIAL298328-100GEA 215 EUR
SIAL298328-100G SIAL298328-25G
Lithiumchlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumchlorid Hydrat
Formel: ClLi·xH₂O
Molecular Weight: 42,39 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149764
CAS-Nummer: 85144-11-2
EINECS: 231-212-3