4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H31904.03 H31904.06
H31904.03EA 62 EUR
H31904.03 H31904.06
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Purity: 98% CAS No.: 261952-05-0 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 22-28° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01631596
Formel: C₉H₆F₃N
Molecular Weight: 185.15 g/mol
Schmelzpunkt: 22…28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631596
CAS-Nummer: 261952-05-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III