Isoamylbutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
B21103.22 B21103.36
B21103.22EA 29.5 EUR
B21103.22 B21103.36
Isoamylbutyrat ≥98%
Isoamylbutyrat
Purity: 98% CAS No.: 106-27-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.411 Odour: Fruit-like Melting Point: -73° Boiling Point: 178° Merck Reference: 14,5115 UN No.: 2620 MDL No.: MFCD00044888
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 178 °C
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,88
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044888
CAS-Nummer: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5115