Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14724.0250 8.14724.1000
8.14724.0250EA 32 EUR
8.14724.0250 8.14724.1000
Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Isoamylbutyrat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044888
CAS-Nummer: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.5 g/l (50 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 178 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Flash Point 59 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)