Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W206008-1KG-K W206008-20KG-K W206008-9KG-K
SIALW206008-1KG-KEA 80.6 EUR
SIALW206008-1KG-K SIALW206008-20KG-K SIALW206008-9KG-K
Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Isoamylbutyrat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
MDL: MFCD00044888
CAS-Nummer: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3,III