6-Brom-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
702390-1G 702390-5G
SIAL702390-1GEA 30.4 EUR
SIAL702390-1G SIAL702390-5G
6-Brom-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
6-Brom-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05 g/mol
MDL: MFCD00463817
CAS-Nummer: 7507-86-0