5-Brom-2-ethoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06239.1 BTB06239.10
MAYBBTB06239.1EA 0 EUR
MAYBBTB06239.1 MAYBBTB06239.10
5-Brom-2-ethoxybenzaldehyd
5-Brom-2-ethoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL: MFCD00016600
CAS-Nummer: 79636-94-5