4-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
CA-4794-5G CA-4794-1G
COBBCA-4794-5GEA 102 EUR
COBBCA-4794-5G COBBCA-4794-1G
4-Brom-o-anisaldehyd
4-Brom-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05 g/mol
MDL: MFCD08276823
CAS-Nummer: 43192-33-2