3-Amino-4-brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Amino-4-bromobenzoic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686433-25G 686433-5G
SIAL686433-25GEA 421 EUR
SIAL686433-25G SIAL686433-5G
3-Amino-4-brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-bromobenzoic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
MDL: MFCD00579106
CAS-Nummer: 2840-29-1