2-Brom-5-fluorthioanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-(methylthio)benzene
OT-0791-5G OT-0791-1G
COBBOT-0791-5GEA 1180 EUR
COBBOT-0791-5G COBBOT-0791-1G
2-Brom-5-fluorthioanisol
2-Brom-5-fluorthioanisol
Formel: C₇H₆BrFS
Molecular Weight: 221,09 g/mol
MDL: MFCD11855947
CAS-Nummer: 147460-43-3