2,4-Dibrom-3,5-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
024169-25G 024169-5G
FLUO024169-25GEA 168 EUR
FLUO024169-25G FLUO024169-5G
2,4-Dibrom-3,5-difluoranilin
2,4-Dibrom-3,5-difluoranilin
Formel: C₆H₃Br₂F₂N
MDL: MFCD06797746
CAS-Nummer: 883549-00-6