3-Brom-2-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1517-5G
AN-1517-1G
COBBAN-1517-5GEA
166
EUR
COBBAN-1517-5G
COBBAN-1517-1G
3-Brom-2-fluoranilin
3-Brom-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN |
MDL:
MFCD09864700 CAS-Nummer: 58534-95-5 |