3,5-Dibromanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1206-5G
AN-1206-25G
AN-1206-1G
COBBAN-1206-5GEA
102
EUR
COBBAN-1206-5G
COBBAN-1206-25G
COBBAN-1206-1G
3,5-Dibromanilin
3,5-Dibromanilin
Formel:
C₆H₅Br₂N |
MDL:
MFCD00047841 CAS-Nummer: 626-40-4 |