2-Brom-6-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1527-5G
AN-1527-1G
COBBAN-1527-5GEA
0
EUR
COBBAN-1527-5G
COBBAN-1527-1G
2-Brom-6-nitroanilin
2-Brom-6-nitroanilin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD09263476 CAS-Nummer: 59255-95-7 |