3-Brom-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1330-5G AN-1330-25G AN-1330-1G
COBBAN-1330-5GEA 101 EUR
COBBAN-1330-5G COBBAN-1330-25G COBBAN-1330-1G
3-Brom-2-nitroanilin
3-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217.02 g/mol
MDL: MFCD08063248
CAS-Nummer: 7138-15-0