3-Chlor-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Chloro-2-methoxyaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
149942-1G
149942-5G
SIAL149942-1GEA
30.2
EUR
SIAL149942-1G
SIAL149942-5G
3-Chlor-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-o-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157,6 g/mol |
MDL:
MFCD00060607 CAS-Nummer: 51114-68-2 |