1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680516-10G 680516-1G
SIAL680516-10GEA 341 EUR
SIAL680516-10G SIAL680516-1G
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
Formel: C₁₄H₁₈BNO₅
Molecular Weight: 291.11 g/mol
MDL: MFCD04039006
CAS-Nummer: 290331-71-4