1-Boc-5-chlor-2-indolboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
32-0012.500
32-0012.1
CHMP32-0012.500EA
0
EUR
CHMP32-0012.500
CHMP32-0012.1
1-Boc-5-chlor-2-indolboronsäure
1-Boc-5-chlor-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₅BClNO₄ Molecular Weight: 295,53 g/mol |
MDL:
MFCD04039005 CAS-Nummer: 475102-12-6 |