5-Fluortryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanamine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F7001-250MG F7001-500MG
SIALF7001-250MGEA 301 EUR
SIALF7001-250MG SIALF7001-500MG
5-Fluortryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
5-Fluortryptamin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₂ClFN₂
MDL: MFCD00051081
CAS-Nummer: 2711-58-2
EINECS: 220-307-5