5-Methoxygramin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
AC12586.1
AC12586.10
MAYBAC12586.1EA
0
EUR
MAYBAC12586.1
MAYBAC12586.10
5-Methoxygramin
5-Methoxygramin
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O Molecular Weight: 204,27 g/mol |
MDL:
MFCD00005630 CAS-Nummer: 16620-52-3 EINECS: 240-669-8 |