1-Butyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
30367-50G 30367-5G
SIAL30367-50GEA 398 EUR
SIAL30367-50G SIAL30367-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 198.27 g/mol
MDL: MFCD06798175
CAS-Nummer: 284049-75-8