1-Butyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
39952-1KG-F
39952-100G-F
SIAL39952-1KG-FEA
1770
EUR
SIAL39952-1KG-F
SIAL39952-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 198.27 g/mol |
MDL:
MFCD06798175 CAS-Nummer: 284049-75-8 |