1-Ethyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Ethyl-3-methylimidazolium Acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
689483-50G
689483-5G
SIAL689483-50GEA
808
EUR
SIAL689483-50G
SIAL689483-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Formel:
C₈H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 170,21 g/mol |
MDL:
MFCD06798186 CAS-Nummer: 143314-17-4 |