1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide, [EMIIm], 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
11291-1G-F
11291-5G-F
SIAL11291-1G-FEA
213
EUR
SIAL11291-1G-F
SIAL11291-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₈H₁₁F₆N₃O₄S₂ Molecular Weight: 391,32 g/mol |
MDL:
MFCD03788927 CAS-Nummer: 174899-82-2 |