1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide, [EMIIm], 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
711691-100G
711691-1KG
SIAL711691-100GEA
333
EUR
SIAL711691-100G
SIAL711691-1KG
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₈H₁₁F₆N₃O₄S₂ Molecular Weight: 391.32 g/mol |
MDL:
MFCD03788927 CAS-Nummer: 174899-82-2 |