1-Ethyl-3-methylimidazoliumdiethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
713392-100G 713392-1KG
SIAL713392-100GEA 282 EUR
SIAL713392-100G SIAL713392-1KG
1-Ethyl-3-methylimidazoliumdiethylphosphat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Formel: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Molecular Weight: 264.26 g/mol
MDL: MFCD09953486
CAS-Nummer: 848641-69-0