1-Ethyl-3-methylimidazoliumdiethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
671541-50G
671541-5G
SIAL671541-50GEA
291
EUR
SIAL671541-50G
SIAL671541-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumdiethylphosphat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Formel:
C₁₀H₂₁N₂O₄P Molecular Weight: 264.26 g/mol |
MDL:
MFCD09953486 CAS-Nummer: 848641-69-0 |