1-Ethyl-3-methylimidazoliumdimethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
671657-50G
671657-5G
SIAL671657-50GEA
249
EUR
SIAL671657-50G
SIAL671657-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumdimethylphosphat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate
Formel:
C₈H₁₇N₂O₄P Molecular Weight: 236,21 g/mol |
CAS-Nummer:
945611-27-8 |