Erythrosin B Dinatriumsalz, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Erythrosin 239C.I. 45430
ACRO409451000EA 150 EUR
ACRO409451000 ACRO409450250
Erythrosin B Dinatriumsalz, rein, zertifiziert
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Molecular Weight: 879,86 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 524 to 527 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.15 to 1.55
BSC Certification Passes