2-(Brommethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
RJC01041.250
RJC01041.1
CHMPRJC01041.250EA
0
EUR
CHMPRJC01041.250
MAYBRJC01041.1
2-(Brommethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Formel:
C₅H₁₁BrO₃ Molecular Weight: 199,04 g/mol |
MDL:
MFCD00135306 CAS-Nummer: 19184-65-7 EINECS: 242-863-8 |