3-Brom-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
702986-1G
702986-250MG
SIAL702986-1GEA
104
EUR
SIAL702986-1G
SIAL702986-250MG
3-Brom-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrNO₃ Molecular Weight: 230,02 g/mol |
MDL:
MFCD00100097 CAS-Nummer: 355134-13-3 |