3,5-Dibromanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1207-5G AN-1207-25G AN-1207-1G
COBBAN-1207-5GEA 451 EUR
COBBAN-1207-5G COBBAN-1207-25G COBBAN-1207-1G
3,5-Dibromanilin Hydrochlorid
3,5-Dibromanilin Hydrochlorid
Formel: C₆H₆Br₂ClN
MDL: MFCD09800855
CAS-Nummer: 188349-40-8