4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24057.18
B24057.30
B24057.18EA
51.9
EUR
B24057.18
B24057.30
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure ≥98%
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 1205-30-7
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.65
Melting Point: 255-260°
MDL No.: MFCD00012375
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Molecular Weight: 235,65 g/mol Schmelzpunkt: 255…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012375 CAS-Nummer: 1205-30-7 EINECS: 214-882-1 |