4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
293598-1G 293598-5G
SIAL293598-1GEA 53.9 EUR
SIAL293598-1G SIAL293598-5G
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Molecular Weight: 235.65 g/mol
MDL: MFCD00012375
CAS-Nummer: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1