4-Sulfamoylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Sulphamoylbenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C11804-100G
C11804-5G
SIALC11804-100GEA
181
EUR
SIALC11804-100G
SIALC11804-5G
4-Sulfamoylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Sulfamoylbenzoesäure
Formel:
C₇H₇NO₄S Molecular Weight: 201.2 g/mol |
MDL:
MFCD00007938 CAS-Nummer: 138-41-0 EINECS: 205-327-4 |