Diethylethoxymethylenmalonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
A13776.0B A13776.18 A13776.22 A13776.30 A13776.36
A13776.0BEA 198 EUR
A13776.0B A13776.18 A13776.22 A13776.30 A13776.36
Diethylethoxymethylenmalonat ≥98%
Diethylethoxymethylenmalonat
Purity: 98+% CAS No.: 87-13-8 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 144°(291°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Ester-like Melting Point: -33° Boiling Point: 136-139°/10mm Beilstein Reference: 880058 MDL No.: MFCD00009148
Formel: C₁₀H₁₆O₅
Molecular Weight: 216,23 g/mol
Siedepunkt: 136…139 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,080
Flammpunkt: 144 °C (291 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009148
CAS-Nummer: 87-13-8
EINECS: 201-725-7