Mycophenolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
M3536-250MG
M3536-50MG
SIALM3536-250MGEA
501
EUR
SIALM3536-250MG
SIALM3536-50MG
Mycophenolsäure, Sigma-Aldrich®
Mycophenolsäure
Formel:
C₁₇H₂₀O₆ Molecular Weight: 320,34 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036814 CAS-Nummer: 24280-93-1 EINECS: 246-119-3 |