Mycophenolsäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
475913-100 475913-500
475913-100EA 157 EUR
475913-100 475913-500
Mycophenolsäure, Millipore®
Mycophenolsäure
Formel: C₁₇H₂₀O₆
Molecular Weight: 320,34 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036814
CAS-Nummer: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3