Mycophenolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
M5255-250MG
M5255-50MG
SIALM5255-250MGEA
286
EUR
SIALM5255-250MG
SIALM5255-50MG
Mycophenolsäure, Sigma-Aldrich®
Mycophenolsäure
Formel:
C₁₇H₂₀O₆ Molecular Weight: 320,34 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036814 CAS-Nummer: 24280-93-1 EINECS: 246-119-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...