Mycophenolsäure
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
29860.01 29860.02
SERA29860.01EA 0 EUR
SERA29860.01 SERA29860.02
Mycophenolsäure
Mycophenolsäure
Formel: C₁₇H₂₀O₆
Molecular Weight: 320,34 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036814
CAS-Nummer: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3