2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
L14719.03
L14719.06
L14719.03EA
16.6
EUR
L14719.03
L14719.06
2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim ≥97%
2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim
Purity: 97%
CAS No.: 443-33-4
Molecular Formula: C7H5ClFNO
Formula Weight: 173.58
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 3247886
Formel:
C₇H₅ClFNO Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00837704 CAS-Nummer: 443-33-4 EINECS: 207-135-6 |