2,6-Dichlorbenzaldehydoxim
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,6-Dichlorobenzaldoxime
SPB05820DA SPB05820EA
MAYBSPB05820DAEA 0 EUR
MAYBSPB05820DA MAYBSPB05820EA
2,6-Dichlorbenzaldehydoxim
2,6-Dichlorbenzaldehydoxim
Formel: C₇H₅Cl₂NO
MDL: MFCD00013938
CAS-Nummer: 25185-95-9
EINECS: 246-720-0