2-Chlorbenzaldehydoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
011122-25G
011122-100G
FLUO011122-25GEA
150
EUR
FLUO011122-25G
FLUO011122-100G
2-Chlorbenzaldehydoxim
2-Chlorbenzaldehydoxim
Formel:
C₇H₆ClNO Molecular Weight: 155.58 |
MDL:
MFCD00016406 CAS-Nummer: 3717-28-0 EINECS: 223-065-9 |