2-Chlorbenzaldehydoxim
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENAE2651.100EA 0 EUR
MENAE2651.100 MENAE2651.50
2-Chlorbenzaldehydoxim
2-Chlorbenzaldehydoxim
Formel: C₇H₆ClNO
Molecular Weight: 155,58 g/mol
MDL: MFCD00016406
CAS-Nummer: 3717-28-0
EINECS: 223-065-9