3,3',4,4'-Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
A16529.22EA
31.3
EUR
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
3,3',4,4'-Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid ≥97%
3,3',4,4'-Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid
Purity: 97+%
CAS No.: 2421-28-5
Molecular Formula: C17H6O7
Formula Weight: 322.23
Flash Point: 324°(615°F)
Melting Point: 220-226°
Boiling Point: 320°/5mm
Beilstein Reference: 761777
MDL No.: MFCD00005923
Formel:
C₁₇H₆O₇ Siedepunkt: 320 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 220…226 °C Dichte: 1,570 Flammpunkt: 324 °C (615 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005923 CAS-Nummer: 2421-28-5 EINECS: 219-348-1 |