2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
365734-25G 365734-5G
SIAL365734-25GEA 237 EUR
SIAL365734-25G SIAL365734-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid
Formel: C₇H₇ClF₃NS
Molecular Weight: 229.65
MDL: MFCD00042600
CAS-Nummer: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8